Print…
Mupirocin ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M2955-25MG M2955-100MG
TCIAM2955-25MGEA 70 EUR
TCIAM2955-25MG TCIAM2955-100MG
Mupirocin ≥98.0% (por análise titulométrica)
Mupirocin
Fórmula: C₂₆H₄₄O₉
Ponto de Fusão: 78°C
Número MDL : MFCD01711620
Número CAS: 12650-69-0
Merck Index: 14,06302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94435663da246822abdc5c2c267bfec5e25c558d&vid=94435663da246822abdc5c2c267bfec5e25c558d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=1,MeOH)