Print…
α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2945-5G M2945-25G
TCIAM2945-5GEA 89 EUR
TCIAM2945-5G TCIAM2945-25G
α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₇F₃
Ponto de ebulição: 129°C
Ponto de Inflamação: 27°C
Número MDL : MFCD00075476
Número CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42a00e556a25f1c35e5ecedb93d788737a65f3fe&vid=289086366ac98480a11e1f818205f67a4b12d3be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %