Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
M2941-200MG
M2941-1G
TCIAM2941-200MGEA
33
EUR
TCIAM2941-200MG
TCIAM2941-1G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fórmula:
C₉H₈Br₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD04114319 Número CAS: 78471-43-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |