Print…
Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate ≥90.0% (por análise titulométrica) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phthalic acid Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl ester, 2-[[2-(Methacryloyloxy)ethoxy]carbonyl]benzoic acid, Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Hydrogen Phthalate
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2940-25G M2940-500G
TCIAM2940-25GEA 16 EUR
TCIAM2940-25G TCIAM2940-500G
Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate ≥90.0% (por análise titulométrica) estabilizada
Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl Phthalate
Fórmula: C₁₄H₁₄O₆
Número MDL : MFCD00066298
Número CAS: 27697-00-3
EINECS: 248-616-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %