Print…
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2925-1G M2925-5G
TCIAM2925-1GEA 40 EUR
TCIAM2925-1G TCIAM2925-5G
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 146°C
Número MDL : MFCD00017660
Número CAS: 42058-59-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=528aca908beea52b6bd633e2f340aeed088c14f2&vid=528aca908beea52b6bd633e2f340aeed088c14f2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %