Print…
Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzoic acid methyll ester
M2905-1G M2905-5G
TCIAM2905-1GEA 46 EUR
TCIAM2905-1G TCIAM2905-5G
Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 219.1605 g/mol
Número MDL : MFCD08543939
Número CAS: 61500-87-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bfc46d19b2faaa2ff299f0f43a4dbdcd70c7e48&vid=1bfc46d19b2faaa2ff299f0f43a4dbdcd70c7e48&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C