Print…
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
P7626-5G P7626-250MG P7626-100G P7626-1G P7626-25G
SIALP7626-5GEA 188 EUR
SIALP7626-5G SIALP7626-250MG SIALP7626-100G SIALP7626-1G SIALP7626-25G
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a, Sigma-Aldrich®
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de ebulição: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007424
Número CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III