Print…
2-Morpholinoethyl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2901-1G M2901-5G
TCIAM2901-1GEA 30 EUR
TCIAM2901-1G TCIAM2901-5G
2-Morpholinoethyl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
2-Morpholinoethyl methacrylate
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Ponto de ebulição: 81°C
Número MDL : MFCD00080577
Número CAS: 2997-88-8
EINECS: 221-069-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69bf3271fa183b3d69792889b8ac7f4c005b15f6&vid=69bf3271fa183b3d69792889b8ac7f4c005b15f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %