Print…
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
M2899-25G M2899-5G
TCIAM2899-25GEA 515 EUR
TCIAM2899-25G TCIAM2899-5G
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Ponto de ebulição: 102°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03791308
Número CAS: 319-24-4
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %