Print…
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2892-1G M2892-5G
TCIAM2892-1GEA 59 EUR
TCIAM2892-1G TCIAM2892-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-4-phenylthiazol
Fórmula: C₁₀H₉NS
Ponto de ebulição: 284°C
Número MDL : MFCD00489998
Número CAS: 1826-16-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706d2bdd1b83ec60ff2cd62cff9c57b36c920a51&vid=706d2bdd1b83ec60ff2cd62cff9c57b36c920a51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C