Print…
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2889-1G M2889-5G
TCIAM2889-1GEA 51 EUR
TCIAM2889-1G TCIAM2889-5G
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 98°C
Número MDL : MFCD06203918
Número CAS: 35598-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c32bc5eec9d8a3dd52759ae3d3168e4ce86a8f&vid=30c32bc5eec9d8a3dd52759ae3d3168e4ce86a8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0