Print…
(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2888-1G M2888-5G
TCIAM2888-1GEA 49 EUR
TCIAM2888-1G TCIAM2888-5G
(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid
Fórmula: C₁₃H₁₂O₃
Número MDL : MFCD12756806
Número CAS: 6836-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27be9e59116927cc6d8c161834e1ea96f3671346&vid=27be9e59116927cc6d8c161834e1ea96f3671346&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C