Print…
Bisacrilamida ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
M2877-25G M2877-500G
TCIAM2877-25GEA 21 EUR
TCIAM2877-25G TCIAM2877-500G
Bisacrilamida ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bisacrylamide
Fórmula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: 300°C
Ponto de Inflamação: 138
Número MDL : MFCD00008625
Número CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e07566a0a55607d3839dedf76668d67c07e54b0c&vid=e07566a0a55607d3839dedf76668d67c07e54b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %