Print…
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
78830-1G 78830-25G 78830-5G
SIAL78830-1GEA 57 EUR
SIAL78830-1G SIAL78830-25G SIAL78830-5G
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a, Sigma-Aldrich®
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de ebulição: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007424
Número CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III