Print…
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2874-1G M2874-5G
TCIAM2874-1GEA 28 EUR
TCIAM2874-1G TCIAM2874-5G
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂S
Peso Molecular: 182.24 g/mol
Número MDL : MFCD00192325
Número CAS: 16188-55-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C