Methyl-4-methoxy-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxy-3-nitrobenzoate
M2873-1G
M2873-5G
TCIAM2873-1GEA
33
EUR
TCIAM2873-1G
TCIAM2873-5G
Methyl-4-methoxy-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-methoxy-3-nitrobenzoate
Fórmula:
C₉H₉NO₅ Peso Molecular: 211.17 g/mol |
Número MDL :
MFCD00024213 Número CAS: 40757-20-8 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...