Print…
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-((Methylamino)methyl)benzonitrile
M2869-1G M2869-5G
TCIAM2869-1GEA 68 EUR
TCIAM2869-1G TCIAM2869-5G
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD09731650
Número CAS: 90389-96-1
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcca499f996977ff833896cc9364205c3b343609&vid=98939480d66cbdf9419696275965e6cc77b62977&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %