Print…
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-amino-2-fluorobenzoate, 3-Amino-2-fluorobenzoic acid methyl ester
M2868-200MG M2868-1G
TCIAM2868-200MGEA 51 EUR
TCIAM2868-200MG TCIAM2868-1G
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.16 g/mol
Número MDL : MFCD12923265
Número CAS: 1195768-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a606613ef413b2c47093cf9ba7a2967de10a8e&vid=65a606613ef413b2c47093cf9ba7a2967de10a8e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %