Print…
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methylpyridine-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(2-Methyl-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
M2867-1G M2867-5G
TCIAM2867-1GEA 113 EUR
TCIAM2867-1G TCIAM2867-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso Molecular: 219.09 g/mol
Número MDL : MFCD08061590
Número CAS: 660867-80-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C