Print…
Moc-Val-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M2857-5G M2857-25G
TCIAM2857-5GEA 16 EUR
TCIAM2857-5G TCIAM2857-25G
Moc-Val-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Moc-Val-OH
Fórmula: C₇H₁₃NO₄
Número MDL : MFCD12795357
Número CAS: 74761-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db502cca1567ba0cd349b178e42742decfb269ef&vid=db502cca1567ba0cd349b178e42742decfb269ef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=1,AcOH)