Print…
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2854-1G M2854-5G
TCIAM2854-1GEA 27 EUR
TCIAM2854-1G TCIAM2854-5G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₆
Ponto de Fusão: 168°C
Número MDL : MFCD01632202
Número CAS: 85107-55-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %