Print…
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2852-5G M2852-25G
TCIAM2852-5GEA 76 EUR
TCIAM2852-5G TCIAM2852-25G
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂ClNO₃
Número MDL : MFCD00012769
Número CAS: 71486-53-8
EINECS: 275-526-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=682a1d881b69f551ee0c8e56b63b6779aa8798e5&vid=682a1d881b69f551ee0c8e56b63b6779aa8798e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %