Print…
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl succinyl chloride, Succinic acid monomethyl ester chloride, Methyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Methyl Succinyl chloride, 4-Chloro-4-oxobutyric acid methyll ester
M2850-25G M2850-5G
TCIAM2850-25GEA 132 EUR
TCIAM2850-25G TCIAM2850-5G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Fórmula: C₅H₇ClO₃
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Inflamação: 74°C
Número MDL : MFCD00000750
Número CAS: 1490-25-1
EINECS: 216-077-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85fcab0a0045ad786074e05eb4cc0209cbba1314&vid=85fcab0a0045ad786074e05eb4cc0209cbba1314&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %