Print…
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
M2837-25G M2837-5G
TCIAM2837-25GEA 429 EUR
TCIAM2837-25G TCIAM2837-5G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Número MDL : MFCD00019223
Número CAS: 16728-01-1
EINECS: 240-788-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C