Print…
4-Methoxy-N-methylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2836-1G M2836-5G
TCIAM2836-1GEA 29 EUR
TCIAM2836-1G TCIAM2836-5G
4-Methoxy-N-methylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 238°C
Número MDL : MFCD04115407
Número CAS: 702-24-9
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c493af386cd3bf45be37ef73751197f340462a2b&vid=c493af386cd3bf45be37ef73751197f340462a2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %