Print…
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2827-5G M2827-25G
TCIAM2827-5GEA 59 EUR
TCIAM2827-5G TCIAM2827-25G
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate ≥95.0% (por GC)
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate
Fórmula: C₅H₉FO₂
Ponto de ebulição: 109°C
Número MDL : MFCD03265444
Número CAS: 338-76-1
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0aa4d9172775c9c3ccf4255814c20eede50c8aa&vid=044eff8a6dc4ac47bad289300360edb7279ba676&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %