Print…
Methyl 4-Methylcinnamate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methylcinnamic acid methyl ester, Methyl 3-(p-tolyl)acrylate
M2825-1G M2825-5G
TCIAM2825-1GEA 38 EUR
TCIAM2825-1G TCIAM2825-5G
Methyl 4-Methylcinnamate ≥98.0% (por GC)
Methyl 4-Methylcinnamate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Peso Molecular: 176.22 g/mol
Ponto de ebulição: 165°C
Número MDL : MFCD00460746
Número CAS: 7560-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a3b7c508fb661ee747a12beab5ecceb550c5af&vid=01a3b7c508fb661ee747a12beab5ecceb550c5af&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C