Print…
9-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-Methyl-beta-carboline
M2818-1G M2818-5G
TCIAM2818-1GEA 111 EUR
TCIAM2818-1G TCIAM2818-5G
9-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
9-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂
Número MDL : MFCD18803860
Número CAS: 2521-07-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e908e0ec9cce93cf6ab7abd647dbac4daa06efd4&vid=e908e0ec9cce93cf6ab7abd647dbac4daa06efd4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C