Print…
Mequitazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2807-100MG M2807-1G
TCIAM2807-100MGEA 18 EUR
TCIAM2807-100MG TCIAM2807-1G
Mequitazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Mequitazine
Fórmula: C₂₀H₂₂N₂S
Número MDL : MFCD01706743
Número CAS: 29216-28-2
EINECS: 249-521-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c4bfdee5e779c70c767e80ecbd82753f5f2c22&vid=d384c00eaf532b390e4ae1714e8bb1717331d7ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C