Print…
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methylthiazole-4-carboxylic acid
M2802-1G M2802-5G
TCIAM2802-1GEA 66 EUR
TCIAM2802-1G TCIAM2802-5G
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₂S
Ponto de Fusão: 144°C
Número MDL : MFCD03407332
Número CAS: 35272-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb760ef172266a2b957a5bb695ddcad26c98eea&vid=4bb760ef172266a2b957a5bb695ddcad26c98eea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %