Print…
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
M2798-1G M2798-5G
TCIAM2798-1GEA 21 EUR
TCIAM2798-1G TCIAM2798-5G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631684
Número CAS: 89976-12-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C