Print…
2-Acetylamino-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2787-1G M2787-5G
TCIAM2787-1GEA 29 EUR
TCIAM2787-1G TCIAM2787-5G
2-Acetylamino-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Acetylamino-4-methylpyridine
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Número MDL : MFCD00234432
Número CAS: 5327-32-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a571fa2323dddf31df087e875a67d7fe84b70885&vid=a571fa2323dddf31df087e875a67d7fe84b70885&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C