Print…
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2783-1G M2783-5G
TCIAM2783-1GEA 34 EUR
TCIAM2783-1G TCIAM2783-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD02262206
Número CAS: 18830-44-9
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6183f852aab534446b8ea7dc50fbae8b2315013a&vid=6183f852aab534446b8ea7dc50fbae8b2315013a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %