Print…
Acido 4-Metoxi-o-toluico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2780-1G M2780-5G M2780-25G
TCIAM2780-1GEA 33 EUR
TCIAM2780-1G TCIAM2780-5G TCIAM2780-25G
Acido 4-Metoxi-o-toluico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Acido 4-Metoxi-o-toluico
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00020291
Número CAS: 6245-57-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65857bfce6a9714a0b26de5da1f7290eaeb677f3&vid=65857bfce6a9714a0b26de5da1f7290eaeb677f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C