Print…
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
M2774-1G M2774-5G
TCIAM2774-1GEA 39 EUR
TCIAM2774-1G TCIAM2774-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 106°C
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD07369717
Número CAS: 22864-65-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5470f9f1316b2437313b70b0727b56bfc382801&vid=e5470f9f1316b2437313b70b0727b56bfc382801&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %