Print…
Methyl-4-ethynylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 4-ethynylbenzoate
M2768-1G M2768-5G
TCIAM2768-1GEA 83 EUR
TCIAM2768-1G TCIAM2768-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-ethynylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00168820
Número CAS: 3034-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561fd9c63616bf11b15af35389e449e4fd0e5f3c&vid=561fd9c63616bf11b15af35389e449e4fd0e5f3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C