Print…
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Meclizine dihydrochloride
M2755-5G M2755-25G
TCIAM2755-5GEA 19 EUR
TCIAM2755-5G TCIAM2755-25G
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC)
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride
Fórmula: C₂₅H₂₉Cl₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058199
Número CAS: 1104-22-9
EINECS: 214-164-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C