Print…
4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2754-1G M2754-5G
TCIAM2754-1GEA 34 EUR
TCIAM2754-1G TCIAM2754-5G
4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol ≥98.0% (por GC)
4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 244°C
Número MDL : MFCD21648466
Número CAS: 85-27-8
EINECS: 480-070-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C