Print…
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
M2749-1G M2749-5G
TCIAM2749-1GEA 16 EUR
TCIAM2749-1G TCIAM2749-5G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₅F₂NO₄
Ponto de ebulição: 151°C
Número MDL : MFCD07368850
Número CAS: 84832-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feb4575e9b9f44cfca1324417d3a291fa7a78a61&vid=feb4575e9b9f44cfca1324417d3a291fa7a78a61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C