Print…
Methyl-4-ethoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Ethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-ethoxybenzoate
M2738-25G M2738-5G
TCIAM2738-25GEA 117 EUR
TCIAM2738-25G TCIAM2738-5G
Methyl-4-ethoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-ethoxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 260°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00017264
Número CAS: 23676-08-6
EINECS: 245-817-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %