1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
M2732-25G
M2732-5G
TCIAM2732-25GEA
105
EUR
TCIAM2732-25G
TCIAM2732-5G
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
Fórmula:
C₁₂H₂₃BF₄N₂ |
Número MDL :
MFCD03095434 Número CAS: 244193-52-0 |
|
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |