Print…
Methyl-6-hydroxynicotinate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, Methyl 6-hydroxynicotinate
M2727-1G M2727-5G
TCIAM2727-1GEA 53 EUR
TCIAM2727-1G TCIAM2727-5G
Methyl-6-hydroxynicotinate ≥97.0% (por GC)
Methyl-6-hydroxynicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Número MDL : MFCD04113616
Número CAS: 66171-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e266128323fe5fa44e1f7af440feb65bfb419ea&vid=4e266128323fe5fa44e1f7af440feb65bfb419ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C