Print…
2-Methylallylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2726-1ML M2726-5ML
TCIAM2726-1MLEA 41 EUR
TCIAM2726-1ML TCIAM2726-5ML
2-Methylallylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methylallylamine
Fórmula: C₄H₉N
Ponto de ebulição: 81°C
Número MDL : MFCD00053646
Número CAS: 2878-14-0
EINECS: 220-724-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %