Print…
6-Methylchromone-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2725-1G M2725-5G
TCIAM2725-1GEA 79 EUR
TCIAM2725-1G TCIAM2725-5G
6-Methylchromone-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC)
6-Methylchromone-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₄
Ponto de Fusão: 258°C
Número MDL : MFCD00239435
Número CAS: 5006-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8703e3470d0f104609da43f9a19bb8e7e9ad667&vid=d8703e3470d0f104609da43f9a19bb8e7e9ad667&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %