Print…
Methyl-6-fluoronicotinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoronicotinic acid methyl ester, Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
M2724-1G M2724-5G
TCIAM2724-1GEA 34 EUR
TCIAM2724-1G TCIAM2724-5G
Methyl-6-fluoronicotinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-6-fluoronicotinate
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Número MDL : MFCD03095098
Número CAS: 1427-06-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C