Print…
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Methyl ester, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, 1-tert-Butyl 3-Methyl Pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylate, Methyl 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylate
M2723-1G M2723-5G
TCIAM2723-1GEA 61 EUR
TCIAM2723-1G TCIAM2723-5G
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Número MDL : MFCD04038683
Número CAS: 122684-33-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4c91d1f7e00d8d11f0bca10f1a72067837c1ad&vid=fb4c91d1f7e00d8d11f0bca10f1a72067837c1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %