Print…
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2716-1G M2716-5G
TCIAM2716-1GEA 26 EUR
TCIAM2716-1G TCIAM2716-5G
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Fórmula: C₆H₆O₃S
Ponto de ebulição: 108°C
Número MDL : MFCD00055642
Número CAS: 5118-06-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5690569b5b443cf2d884defa8cd4e13e52ba116d&vid=5690569b5b443cf2d884defa8cd4e13e52ba116d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C