4-Methylbenzamidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
M2714-1G
M2714-5G
TCIAM2714-1GEA
43
EUR
TCIAM2714-1G
TCIAM2714-5G
4-Methylbenzamidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
4-Methylbenzamidine hydrochloride
Fórmula:
C₈H₁₁ClN₂ |
Número MDL :
MFCD00040183 Número CAS: 6326-27-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 213.0 to 217.0 deg-C |