Print…
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
M2711-1G M2711-5G
TCIAM2711-1GEA 41 EUR
TCIAM2711-1G TCIAM2711-5G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.04 g/mol
Número MDL : MFCD09261255
Número CAS: 206551-41-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f002225515f5e2f742e0138bbbf838441e246e69&vid=f002225515f5e2f742e0138bbbf838441e246e69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C