Print…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2708-1G M2708-5G
TCIAM2708-1GEA 37 EUR
TCIAM2708-1G TCIAM2708-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Número MDL : MFCD01631592
Número CAS: 261952-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7828861a04c776f34753cf7737e89a03b3a671a0&vid=7828861a04c776f34753cf7737e89a03b3a671a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C